(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DL-2-(4-Chlorophenyl)glycine, H-DL-Phg(4-Cl)-OH, DL-alpha-Amino-4-chlorophenylacetic acid, 4-Chloro-DL-2-phenylglycine, 4-Chloro-DL-phenylglycine, 2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
Formule:
C₈H₈ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049328 Numéro CAS: 6212-33-5 |