Imprimer
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
14154-50 14154-100 14154-500
CAYM14154-50EA 81 EUR
CAYM14154-50 CAYM14154-100 CAYM14154-500
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
Poids moléculaire: 246.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006530
Numéro CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III