Puromycine dihydrochlorure
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
Formule:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl Poids moléculaire: 544.44 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00012691 Numéro CAS: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |