Imprimer
Tobramycine
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
14596-50 14596-100 14596-500
CAYM14596-50EA 51.2 EUR
CAYM14596-50 CAYM14596-100 CAYM14596-500
Tobramycine
Tobramycine
Formule: C₁₈H₃₇N₅O₉
Poids moléculaire: 467.51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077885
Numéro CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5