Imprimer
Acridine orange
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Brilliant Acridine Orange E, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine, Acridine Orange base, Solvent Orange 15, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine N,N,N',N'-Tetramethyl-3,6-acridinediamine, Acridine orange free base, Acridine Orange Stain
14338-5 14338-10 14338-25
CAYM14338-5EA 98.8 EUR
CAYM14338-5 CAYM14338-10 CAYM14338-25
Acridine orange
Acridine orange
Formule: C₁₇H₁₉N₃
Poids moléculaire: 265.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005029
Numéro CAS: 494-38-2