Imprimer
2-Désoxy-D-glucose
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
14325-1 14325-5 14325-10 14325-25
CAYM14325-1EA 79.8 EUR
CAYM14325-1 CAYM14325-5 CAYM14325-10 CAYM14325-25
2-Désoxy-D-glucose
2-Désoxy-D-glucose
Formule: C₆H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00151328
Numéro CAS: 154-17-6
EINECS: 205-823-0