Imprimer
Acide 4-hydroxybenzenesulfonique 65% dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
H59917.AK H59917.K2
H59917.AKEA 84.1 EUR
H59917.AK H59917.K2
Acide 4-hydroxybenzenesulfonique 65% dans l'eau
Acide 4-hydroxybenzenesulfonique
Formule: C₆H₆O₄S
Poids moléculaire: 174.17 g/mol
Densité: 1.337
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673723
Numéro CAS: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8 II