Imprimer
Dichlorure de malonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H59868.14 H59868.22
H59868.14EA 179 EUR
H59868.14 H59868.22
Dichlorure de malonyle ≥97%
Dichlorure de malonyle
Purity: 97% CAS No.: 1663-67-8 Molecular Formula: C3H2Cl2O2 Formula Weight: 140.95 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 53-55°/19mm Beilstein Reference: 774044 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000735
Formule: C₃H₂Cl₂O₂
Poids moléculaire: 140.95 g/mol
Point d'ébullition: 53…55 °C (19 mmHg)
Densité: 1.449
Point éclair: 47 °C (117 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000735
Numéro CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN: 2920
ADR: 8 II