Imprimer
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
14427-5 14427-10
CAYM14427-5EA 51.2 EUR
CAYM14427-5 CAYM14427-10
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 232.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005655
Numéro CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7