Imprimer
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-Fluoropicolinaldehyde, 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde
H61902.03 H61902.06
H61902.03EA 86 EUR
H61902.03 H61902.06
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98%
3-Fluoro-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781234
Numéro CAS: 31224-43-8