1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,2-Benzisothiazol-3-one
Formule:
C₇H₅NOS Point de fusion: 154…158 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044001 Numéro CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...