Terpinéol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₈O Point d'ébullition: 213…218 °C Point de fusion: 31…36 °C Densité: 0,934 Point éclair: 91 °C (196 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00166983 Numéro CAS: 8000-41-7 EINECS: 232-268-1 |