2,3,6-Triméthylphénol 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₂O Point d'ébullition: 215 °C Point de fusion: 59…62 °C Densité: 0,940 Point éclair: 100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002229 Numéro CAS: 2416-94-6 EINECS: 219-330-3 UN: 2430 ADR: 8,III |