Imprimer
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% en solution aqueuse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
8.45025.5000 8.45025.0100
8.45025.5000EA 0 EUR
8.45025.5000 8.45025.0100
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% en solution aqueuse
Benzyltriméthylammonium hydroxyde
Formule: C₁₀H₁₇NO
Poids moléculaire: 167.25
Numéro MDL: MFCD00008281
Numéro CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3267
ADR: 8 II