4-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇BrO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07787171 Numéro CAS: 24078-12-4 |