Imprimer
Acétate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Basionic® BC 01
H59277.06 H59277.18
H59277.06EA 151 EUR
H59277.06 H59277.18
Acétate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium 97%
Acétate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
Poids moléculaire: 170.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798186
Numéro CAS: 143314-17-4