Imprimer
Iodure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide
H59487.06 H59487.18
H59487.06EA 56 EUR
H59487.06 H59487.18
Iodure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Iodure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉IN₂
Poids moléculaire: 294.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12964976
Numéro CAS: 178631-05-5