Imprimer
Chlorure de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
H59534.06 H59534.18
H59534.06EA 41 EUR
H59534.06 H59534.18
Chlorure de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥97%
Chlorure de 1-méthyl-3-octylimidazolium
Formule: C₁₂H₂₃ClN₂
Densité: 1,01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095432
Numéro CAS: 64697-40-1