Imprimer
Acide gallique
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 89.3 EUR
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
Acide gallique
Acide gallique
Formule: C₇H₆O₅
Point d'ébullition: 501 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251…252 °C
Densité: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002510
Numéro CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Indice Merck: 13,04366