Imprimer
Acide citrique 18,5% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
MC311080.6010 MC311080.9010
PRLSMC311080.6010EA 0 EUR
PRLSMC311080.6010 PRLSMC311080.9010
Acide citrique 18,5% en solution aqueuse
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM