Polymyxine B, sulfate
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄ Poids moléculaire: 1385.61 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131991 Numéro CAS: 1405-20-5 |