Imprimer
Bleu de thymol 0,04% en solution aqueuse
Marques : Lovibond
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 31.7 EUR
LOVI451650 LOVI451651
Bleu de thymol 0,04% en solution aqueuse
Bleu de thymol
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
Poids moléculaire: 466.6 g/mol
Point de fusion: 221
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Indice Merck: 12,09541