Imprimer
Acide borique 20 g/l en solution aqueuse, avec indicateur
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85767.360 85767.290
PRLS85767.360EA 0 EUR
PRLS85767.360 PRLS85767.290
Acide borique 20 g/l en solution aqueuse, avec indicateur
Acide borique
Formule: B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM