Imprimer
Benzéthonium chlorure 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hyamine® 1622, Chlorure de benzethonium
7170.1000EA 37.05 EUR
7170.1000 7170.2500
Benzéthonium chlorure 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Benzéthonium chlorure
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
Poids moléculaire: 448.09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Indice Merck: 13,01074
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 0.0039 - 0.0041 mol/l