Imprimer
3,5-Dibromophénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 65.3 EUR
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromophénol ≥97%
3,5-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
Point d'ébullition: 274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…83 °C
Densité: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06411376
Numéro CAS: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III