5-Fluorocytosine
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Flucytosine, 5-FC
Formule:
C₄H₄FN₃O Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa) Point de fusion: 165 °C |
Numéro MDL:
MFCD00006035 Numéro CAS: 2022-85-7 EINECS: 217-968-7 Indice Merck: 13,04151 |