Imprimer
(S)-(-)-β-Citronellol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(-)-Citronellol
H60174.03 H60174.06
H60174.03EA 56.4 EUR
H60174.03 H60174.06
(S)-(-)-β-Citronellol ≥97%
(S)-(-)-β-Citronellol
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 225…226 °C
Densité: 0,856
Point éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063214
Numéro CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7