Imprimer
4-Oxovalérate de butyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H59274.AE H59274.AP
H59274.AEEA 27.7 EUR
H59274.AE H59274.AP
4-Oxovalérate de butyle ≥98%
4-Oxovalérate de butyle
Formule: C₉H₁₆O₃
Point d'ébullition: 106…108 °C (5,5 mmHg)
Densité: 0,974
Point éclair: 92 °C (198 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009449
Numéro CAS: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4