Imprimer
6-Propyl-2-thiouracile
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propyle thiouracile, 4-Propyl-2-thiouracile, Propylthiouracile
14069-10 14069-25 14069-50 14069-100
CAYM14069-10EA 51.2 EUR
CAYM14069-10 CAYM14069-25 CAYM14069-50 CAYM14069-100
6-Propyl-2-thiouracile
6-Propyl-2-thiouracile
Formule: C₇H₁₀N₂OS
Poids moléculaire: 170.24 g/mol
Point d'ébullition: 448 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…218 °C
Numéro MDL: MFCD00006041
Numéro CAS: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Indice Merck: 12,08054