Imprimer
Chlorure de 1-benzyl-3-méthylimidazolium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Benzyl-3-méthylimidazolium chlorure
H59997.06 H59997.18
H59997.06EA 54.9 EUR
H59997.06 H59997.18
Chlorure de 1-benzyl-3-méthylimidazolium ≥97%
Chlorure de 1-benzyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₁H₁₃ClN₂
Poids moléculaire: 208.69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784451
Numéro CAS: 36443-80-8