Imprimer
Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H59480.06 H59480.18
H59480.06EA 45.4 EUR
H59480.06 H59480.18
Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et de méthyle ≥98%
Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et de méthyle
Formule: C₇H₁₄N₂O₄S
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457697
Numéro CAS: 516474-01-4