Imprimer
Chlorure de 1-éthyl-2,3-diméthylimidazolium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
H59225.06 H59225.18
H59225.06EA 109 EUR
H59225.06 H59225.18
Chlorure de 1-éthyl-2,3-diméthylimidazolium ≥97%
Chlorure de 1-éthyl-2,3-diméthylimidazolium
Formule: C₇H₁₃ClN₂
Poids moléculaire: 160.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093290
Numéro CAS: 92507-97-6