3,5-Diméthoxybenzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₃NO₂ Point d'ébullition: 94…96 °C Point de fusion: 35…37 °C Densité: 1,106 Point éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052813 Numéro CAS: 34967-24-3 UN: 3259 ADR: 8,III |