Pyronine G
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorure de 3,6-bis(diméthylamino)xanthylium, Pyronine Y
Formule:
C₁₇H₁₉ClN₂O Point de fusion: 250…260 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011725 Numéro CAS: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Indice Merck: 12,08190 |