Imprimer
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
11976-5 11976-10 11976-1
CAYM11976-5EA 280 EUR
CAYM11976-5 CAYM11976-10 CAYM11976-1
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00008747
Numéro CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Indice Merck: 13,00746