α-Toluenesulfonyle fluorure
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
PMSF, Fluorure de toluène-α-sulfonyle
Formule:
C₇H₇FO₂S Point d'ébullition: 80…85 °C (0,3 mmHg) Point de fusion: 91…92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007424 Numéro CAS: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8,III |