Imprimer
Chlorure de propane-1-sulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Propane-1-sulphonyl chloride
H60747.AC H60747.AE
H60747.ACEA 59.6 EUR
H60747.AC H60747.AE
Chlorure de propane-1-sulfonyle ≥97%
Chlorure de propane-1-sulfonyle
Formule: C₃H₇ClO₂S
Point d'ébullition: 78…79 °C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,267
Point éclair: 97 °C (207 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007462
Numéro CAS: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II