Imprimer
Rifampicine
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14423-100 14423-500 14423-1 14423-5
CAYM14423-100EA 51.2 EUR
CAYM14423-100 CAYM14423-500 CAYM14423-1 CAYM14423-5
Rifampicine
Rifampicine
Formule: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Point de fusion: 183…188 °C
Numéro MDL: MFCD00151389
Numéro CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Indice Merck: 12,08382