Imprimer
2-Phénylthiophène 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H60819.03 H60819.06
H60819.03EA 52.3 EUR
H60819.03 H60819.06
2-Phénylthiophène 95%
2-Phenylthiophene
Formule: C₁₀H₈S
Poids moléculaire: 160.24 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Point de fusion: 34…36 °C
Point éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00130080
Numéro CAS: 825-55-8