Imprimer
1-Pentyl-4-ethynylbenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Ethynyl-4-pentylbenzène
H60913.09 H60913.04
H60913.09EA 174 EUR
H60913.09 H60913.04
1-Pentyl-4-ethynylbenzène ≥97%
1-Pentyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₃H₁₆
Point d'ébullition: 172 °C
Densité: 0,885
Point éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173884
Numéro CAS: 79887-10-8