Imprimer

Aluminium sulfate 5% en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

MC311099.1000 MC311099.9010
PRLSMC311099.1000EA 37.5 EUR
PRLSMC311099.1000 PRLSMC311099.9010
Aluminium sulfate 5% en solution aqueuse
Aluminium sulfate
Formule: Al₂O₁₂S₃
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: ∼1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003423
Numéro CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR