Imprimer

Aluminium sulfate 60% en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Sulfate d'aluminium

85394.360 85394.410
PRLS85394.360EA 779 EUR
PRLS85394.360 PRLS85394.410
Aluminium sulfate 60% en solution aqueuse
Aluminium sulfate
Formule: Al₂O₁₂S₃
Poids moléculaire: 342.15 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 770
Densité: ∼1.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003423
Numéro CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Indice Merck: 12,00381

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR