Imprimer
N,N'-Méthylènediacrylamide 2% en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
J63265.AP J63265.K2
J63265.APEA 79.7 EUR
J63265.AP J63265.K2
N,N'-Méthylènediacrylamide 2% en solution aqueuse
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Poids moléculaire: 154.17 g/mol
Point d'ébullition: 125
Point de fusion: 185
Point éclair: 138
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM