Imprimer
3,4-Dichloropyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H63749.03 H63749.06
H63749.03EA 46.1 EUR
H63749.03 H63749.06
3,4-Dichloropyridine ≥98%
3,4-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 55934-00-4 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01861989
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 182…183 °C
Point de fusion: 22…24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861989
Numéro CAS: 55934-00-4
ADR: 6.1,III