Imprimer
2-Amino-6-méthyl-3-nitropyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 6-Méthyl-3-nitro-2-pyridylamine
H61729.06 H61729.14
H61729.06EA 45.1 EUR
H61729.06 H61729.14
2-Amino-6-méthyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047443
Numéro CAS: 21901-29-1