Imprimer
3-Bromo-5-fluorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H61544.14 H61544.22
H61544.14EA 117 EUR
H61544.14 H61544.22
3-Bromo-5-fluorotoluène ≥98%
3-Bromo-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Poids moléculaire: 189.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861195
Numéro CAS: 202865-83-6