5-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 2924-09-6
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Physical Form: Solid
Melting Point: 27°
Boiling Point: 105°/12mm
Beilstein Reference: 1241528
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03094181
Formule:
C₆H₅BrFN Point d'ébullition: 105 °C (12 mmHg) Point de fusion: 27 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094181 Numéro CAS: 2924-09-6 ADR: 6.1,III |