Imprimer
Néomycine, sulfate (sel)
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14287-100 14287-500
CAYM14287-100EA 79.8 EUR
CAYM14287-100 CAYM14287-500
Néomycine, sulfate (sel)
Néomycine, sulfate (sel)
Formule: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150827
Numéro CAS: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Indice Merck: 12,06542