Imprimer
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14941-1 14941-10 14941-50
CAYM14941-1EA 51.2 EUR
CAYM14941-1 CAYM14941-10 CAYM14941-50
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006295
Numéro CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Indice Merck: 12,08258