Imprimer
Acide L(+)-ascorbique
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
14656-50 14656-100 14656-250
CAYM14656-50EA 51.2 EUR
CAYM14656-50 CAYM14656-100 CAYM14656-250
Acide L(+)-ascorbique
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
Poids moléculaire: 176.13 g/mol
Point d'ébullition: 553
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Indice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM